Learn More
N,N-Dicyclohexyl-3-methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496058 1 g 1 Gramm
15406068 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59678.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349090-11-5
Summenformel C20H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 299.458
MDL-Nummer MFCD00594221
InChI-Schlüssel YXPMPPOIMVVDFJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4068782
IUPAC-Name N,N-dicyclohexyl-3-methylbenzamid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dicyclohexyl-3-methylbenzamide
Menge 1 g
Formelmasse 299.46
Reinheit (%) 97%