missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Diethyl-2-acrylamide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30936484
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30936484 25 g
30936012 100 g
30931426 1 kg
30934551 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30936484 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14204325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

(Stabilized with MEHQ)

Spécification

Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-2-acrylamide
CAS 2675-94-7
Summenformel C7H13NO
MDL-Nummer MFCD00078408
Menge 25 g
SMILES C=CC(N(CC)CC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 127.18
Reinheit (%) 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.