Learn More
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023683
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11418097 100 g 100 Gramm
11428097 500 g 500 Gramm
11438097 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11418097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17486.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist die häufigste Zutat bei Insektenabwehrmitteln und es wird angenommen, dass Mücken dessen Geruch intensiv verabscheuen. Deet ist auch ein effektives Lösungsmittel und kann Kunststoffe, Viskose, Spandex, andere synthetische Stoffe und lackierte oder lackierte Oberflächen auflösen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-62-3
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD00009046
InChI-Schlüssel MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC-Name N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Dichte 0.997
Siedepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Flammpunkt 145°C (293°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 100 g
Beilstein 2046711
Merck Index 14,2856
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Diethyl-m-toluamide