Learn More
N,N-Dimethyl-p-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025710
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
93-05-0
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
7120
4-N,4-N-Diethylbenzol-1,4-diamin
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
93-05-0
MFCD00007861
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-phenylenediamine, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodiethylaniline, 4-diethylamino aniline, p-amino-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine, diethylaminoaniline, p-diethylamino aniline
7120
4-N,4-N-Diethylbenzol-1,4-diamin
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Diethyl-p-phenylenediamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23.0°C
Dichte 0.9880g/mL
Siedepunkt 268.0°C
Flammpunkt 139°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H16N2
Strukturformel (CH3CH2)2NC6H4NH2
Brechungsindex 1.5690 to 1.5730 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.988
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 164.25
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.