Learn More
N,N-Diethyl-p-Toluamid, TRC
Artikelnummer. 30240670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240670 50 mg 50 Milligramm
30240604 250 mg 250 Milligramm
30240534 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47811550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2728-05-4
Summenformel C12 H17 N O
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
Synonym N,N-Diethyl-4-toluamide
IUPAC-Name N,N-Diethyl-4-Methylbenzamid
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-4-toluamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formelmasse 191.131