Learn More
N,N'-Diethylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15274644
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
111-74-0
C6H16N2
116.21
MFCD00009033
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
67105
CHEBI:182290
ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine
CCNCCNCC
111-74-0
C6H16N2
116.21
MFCD00009033
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
67105
CHEBI:182290
ethyl[2-(ethylamino)ethyl]amine
CCNCCNCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N'-Diethylethylenediamine
Dichte 0.8110g/mL
Siedepunkt 152.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 33°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5NHCH2CH2NHC2H5
Brechungsindex 1.4326
Menge 5 g
Beilstein 04,251
Relative Dichte 0.811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 116.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.