Learn More
N,N-Dimethyl-p-Phenylendiamin Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 222.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2NC6H4NH2·2HCl |
Menge | 25 g |
Beilstein | 13, 73 |
Mehr anzeigen |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.