Learn More
N,N-Dimethylglycin-Methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352697
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352697 5 g -
11362697 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11897.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N,N-Dimethylglycin-Methylester wird als Biochemikalie für die Proteomikforschung verwendet. Es wird auch als chemisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch und empfindlich gegen Luft. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7148-06-3
MDL-Nummer MFCD00059303
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylglycine methyl ester
Siedepunkt 134°C to 135°C
Summenformel C5H11NO2
Strukturformel (CH3)2NCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.412
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744788
Synonym n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Dichte 0.95
SMILES CN(C)CC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl 2-(dimethylamino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Menge 5 g
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
PubChem CID 81569
Formelmasse 117.15
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylglycine methyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.