Learn More
N,N'-Diphenylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494187 2500 g 2500 Gramm
11448770 100 g 100 Gramm
11484187 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11494187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19644.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228.31 g/mol
N,N'-Diphenylthiourea possesses a wide dipole moment and thus is involved in the forming wide metal chelated complexes as the radioactive-compound which used in radiopharmaceutical imaging, and to treat metal poisoning. It is used in co-crystals development used in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diphenylthiohara besitzt ein breites Dipolmoment und ist somit an den sich bildenden breiten metallchelierten Komplexen als radioaktive Verbindung beteiligt, die in der radiopharmazeutischen Bildgebung verwendet wird, und zur Behandlung von Metallvergiftungen. Sie wird in der Entwicklung von Cokristallen verwendet, die im Bereich der nichtlinearen Optik zur Erzeugung neuer kohärenter Wellenlängen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-08-9
Summenformel C13H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
MDL-Nummer MFCD00004921
InChI-Schlüssel FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC-Name 1,3-diphenylthiourea
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenylthiourea
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Dichte 1.32
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 644277
Merck Index 14,3333
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 228.32
Reinheit (%) 98%