Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylsulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15418899
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylsulfonamide
CAS 3768-63-6
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Summenformel C4H12N2O2S
MDL-Nummer MFCD00043628
Menge 1 g
Beilstein 1759783
Synonym sulfamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylsulfonamide, nnn'n'-tetramethylsulfonamide, tetramethylsulfamide, n,n,n'n'-tetramethylsulfamide, sulfonyldimethyldiamide, dimethylsulfamoyl dimethylamine, tetramethylsulfamid, tetramethylsulfamamide, bis dimethylamino sulfone
InChI-Schlüssel WIOVVBRSQYYSMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N(C)C
IUPAC-Name N-(Dimethylsulfamoyl)-N-methylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 152.212
PubChem CID 138047
Formelmasse 152.22
Reinheit (%) 98%