Learn More
N,n,n-trimethyl-1,3-propanediamine, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,n,n-trimethyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4543-96-8 |
| Summenformel | C6H16N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00014879 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | CN(C)CCCNC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.20 |
| Reinheit (%) | 98% |