Learn More
N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005770
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31005770 25 g
30997182 1 kg
30998117 500 g
30998596 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31005770 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11635325g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
CAS 5350-41-4
Summenformel C10H16BrN
MDL-Nummer MFCD00011780
Menge 25 g
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 230.15
Reinheit (%) 97%