Learn More
N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide), 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783514
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783514 100 mg
30778124 250 mg
30768618 5 g
30782820 1 g
30774968 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30783514 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD142371100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide)
CAS 1477-57-2
Summenformel C12H20Cl4N2O2
MDL-Nummer MFCD00000841
Menge 100 mg
SMILES O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 366.11
Reinheit (%) 95%