Learn More
N,N'-p-Phenylenbisacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348125 25 g 25 Gramm
11338125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08381.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 140-50-1 | C10H12N2O2 | 192.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-50-1
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.218
MDL-Nummer MFCD00026142
InChI-Schlüssel KVEDKKLZCJBVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetamidobenzene, n,n'-diacetyl-1,4-phenylenediamine, n,n'-p-phenylenebisacetamide, p-phenylenediacetamide, n,n'-diacetyl-p-phenylenediamine, 4'-acetamidoacetanilide, 1,4-bisacetamidobenzene, acetamide, n,n'-1,4-phenylenebis, n-4-acetamidophenyl acetamide, n,n'-p-phenylene di acetamide
PubChem CID 67324
IUPAC-Name N-(4-acetamidophenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-p-Phenylenebisacetamide
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 2806271
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 98%