Learn More
N-Nitrosomeprolol, TRC
Artikelnummer. 30007501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007501 50 mg 50 Milligramm
17925075 25 mg 25 Milligramm
17980435 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN13729050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138768-62-4
Summenformel C15H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
Synonym 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-2-propanol
IUPAC-Name N-[2-Hydroxy-3-[4-(2-Methoxyethyl)Phenoxid]Propyl]-N-Propan-2-Ylnitroamid
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN(N=O)C(C)C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitrosometoprolol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Formelmasse 296.1736
Reinheit (%) >95%