Learn More
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-acetamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352695
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352695
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00183.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid wird als regioselektives Entschwefelungsmittel sowie als vorbereitendes Mittel für Kohlenhydrat- und Alkoholtrimethylsilylether verwendet. Es wird auch zur Derivatisierung polarer Funktionsgruppen wie Carbonsäuren, Phenole, Steroide, Amine, Alkohole, Alkaloide und Amide verwendet. Es wird zur Bildung stabiler Trimethylsilylderivate eingesetzt. Darüber hinaus wird es in der analytischen Chemie für die Derivatisierung von Verbindungen in der Analyse verwendet, um ihre Flüchtigkeit zu erhöhen und eine Trimethylsilylschutzgruppe bei der organischen Synthese einzuführen. Desweiteren wird es zum Schutz von Hydroxylgruppen in Naturprodukten, funktionellen Gruppen in organischen Zwischenprodukten und als Derivatisierungsreagenz für die gaschromatographische Massenspektralanalyse von Phenolsäuren in Früchten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit vielen unpolaren und polaren aprotischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10416-59-8
Summenformel C8H21NOSi2
Molekulargewicht (g/mol) 203.43
MDL-Nummer MFCD00008270
InChI-Schlüssel SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 71°C to 73°C (35mmHg)
Chemischer Name oder Material N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Schmelzpunkt -24°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1306669
Flammpunkt 42°C (107°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with many nonpolar and polar aprotic solvents.
IUPAC-Name Trimethylsilyl N-(Trimethylsilyl)ethanimidat
Formelmasse 203.43
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.417
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.829