Learn More
(+)-N, O-Didesmethyl-Tramadol, TRC
Artikelnummer. 30372648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4412305MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
CAS 144830-18-2
Summenformel C14 H21 N O2
Menge 5 mg
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, (1R-cis)-, 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol, (+)-N,O-Didesmethyltramadol, (R,R)-N,O-Didesmethyltramadol, 3-[(1R-cis)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
SMILES CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC-Name 3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-(Methylaminomethyl)Cyclohexyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 235.32
Formelmasse 235.1572