Learn More
N-(o-Tolyl)-Thioharnstoff, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11486066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486066 250 g 250 Gramm
11466066 10 g 10 Gramm
11476066 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11486066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22350.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-78-8
Summenformel C8H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00041162
InChI-Schlüssel ACLZYRNSDLQOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolylthiourea, 2-methylphenyl thiourea, n-o-tolyl thiourea, 1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl thiourea, 1-2-methylphenyl-2-thiourea, 2-tolylthiourea, 1-o-tolyl-2-thiourea, thiourea, 2-methylphenyl, 1-o-tolyl thiourea
PubChem CID 2787703
IUPAC-Name (2-methylphenyl)thiourea
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(o-Tolyl)thiourea
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Geruch Odorless
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2086802
Formelmasse 166.25
Reinheit (%) ≥97%