Learn More
N-Octyl 4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478720 5 g 5 Gramm
11498526 25 g 25 Gramm
11408536 100 g 100 Gramm
11418536 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11478720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15964.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1219-38-1 | C15H22O3 | 250.34 g/mol
n-Octyl 4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Octyl4-hydroxybenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Färbemittel.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Phenoxy-Ethanol und Propylenglycol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1219-38-1
Summenformel C15H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
MDL-Nummer MFCD00016482
InChI-Schlüssel RIKCMEDSBFQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylparaben, n-octyl 4-hydroxybenzoate, octyl paraben, octyl p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoic acid octyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, octyl ester, p-oxybenzoesaureoctylester, 4-hydroxybenzoic acid n-octyl ester, unii-4uvk431k6b, p-oxybenzoesaureoctylester german
PubChem CID 14642
IUPAC-Name octyl 4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,phenoxy ethanol and propylene glycol. Insoluble in water.
Formelmasse 250.34
Reinheit (%) 98%