Learn More
N-(p-Toluolsulfonyl)Glycin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460118 25 g 25 Gramm
15450118 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53371.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1080-44-0 | C9H11NO4S | 229.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1080-44-0
Summenformel C9H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 229.25
MDL-Nummer MFCD00045898
InChI-Schlüssel VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-p-tosylglycine, tos-gly-oh, n-tosylglycine, 2-4-methylphenylsulfonamido acetic acid, n-4-methylphenyl sulfonyl glycine, n-p-toluenesulfonyl glycine, n-4-tosylglycine, glycine, n-4-methylphenyl sulfonyl, n-toluene-4-sulfonyl-glycine, toluene-4-sulfonylamino-acetic acid
PubChem CID 70653
IUPAC-Name 2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]essigsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 25 g
Formelmasse 229.25
Reinheit (%) 97%