Läs mer
N-(p-Toluolsulfonyl)-L-Phenylalanin Chloromethylketon
Produktkod. 15410147
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
15410147 5 g 5 Gramm
15400147 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15410147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60639.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Enzym-Inhibitor, der Chymotrypsin inaktiviert, aber nicht Trypsin
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-71-1
Summenformel C17H18ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 351.85
MDL-Nummer MFCD00000935
InChI-Schlüssel MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Synonym tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
PubChem CID 439647
ChEBI CHEBI:9642
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Specifikationer
Chemischer Name oder Material N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine chloromethyl ketone
Farbe Weiß
Beilstein 2895215
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 10mg/ml
IUPAC-Name N-[(2S)-4-chlor-3-oxo-1-phenylbutan-2-yl]-4-methylbenzol-1-sulfonamid
Menge 5 g
Formelmasse 351.85
Physikalische Form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.