Learn More
N-(p-Tolyl)thiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458973
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11458973 1 g 1 Gramm
11468973 5 g 5 Gramm
11478973 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11458973
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11098.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 622-52-6 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-52-6
Summenformel C8H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00041190
InChI-Schlüssel VXLFMCZPFIKKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylthiourea, 1-p-tolyl thiourea, 1-p-tolylthiourea, 1-4-methylphenyl thiourea, n-4-methylphenyl thiourea, 4-methylphenyl thiourea, urea, 2-thio-1-p-tolyl, n-p-tolylthiourea, p-tolylthiocarbamide, thiourea, 4-methylphenyl
PubChem CID 722833
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (p-Tolyl)thiourea
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2086619
Formelmasse 166.25
Reinheit (%) 97%