Learn More
N-(p-Tolyl)thiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478973
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11478973
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11098.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 622-52-6 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-52-6
Summenformel C8H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.24
MDL-Nummer MFCD00041190
InChI-Schlüssel VXLFMCZPFIKKDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylthiourea, 1-p-tolyl thiourea, 1-p-tolylthiourea, 1-4-methylphenyl thiourea, n-4-methylphenyl thiourea, 4-methylphenyl thiourea, urea, 2-thio-1-p-tolyl, n-p-tolylthiourea, p-tolylthiocarbamide, thiourea, 4-methylphenyl
PubChem CID 722833
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC=C(NC(N)=S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (p-Tolyl)thiourea
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2086619
Formelmasse 166.25
Reinheit (%) 97%