Learn More
N-Pentan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
N-Pentan, Extra Pure, SLR
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 72.15g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 573mbar at 20°C
Viskosität 0.25 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2.5
Schmelzpunkt -130°C
Siedepunkt 36°C
Menge 2.5 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.