Learn More
N-Pentyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357495
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357495 5 g 5 Gramm
11367495 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11357495
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05563.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat wird als antimikrobieller Wirkstoff in Kosmetika eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6521-29-5
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00016479
InChI-Schlüssel ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23019
IUPAC-Name pentyl 4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 197°C to 200°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2722438
Synonym amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%