Learn More
N-Pentyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367495 25 g 25 Gramm
11357495 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367495 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05563.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat wird als antimikrobieller Wirkstoff in Kosmetika eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Schwer löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6521-29-5
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00016479
InChI-Schlüssel ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23019
IUPAC-Name pentyl 4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 197°C to 200°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2722438
Synonym amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%