Learn More
N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31028602
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31028602 1 g
31021462 5 g
31023221 100 mg
31024900 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31028602 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1455541g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 101-23-5
Summenformel C13H10F3N
MDL-Nummer MFCD00017998
Menge 1 g
SMILES FC(C1=CC(NC2=CC=CC=C2)=CC=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 237.22
Reinheit (%) 95%