Learn More
N-Phenyl-3-(Trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30136085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136085 100 mg 100 Milligramm
30135210 500 mg 500 Milligramm
30004210 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP399710100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-23-5
Summenformel C13 H10 F3 N
Molekulargewicht (g/mol) 237.22
Synonym N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP)
IUPAC-Name N-Phenyl-3-(Trifluormethyl)anilin
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
Formelmasse 237.0765