Learn More
N-Phenylanthranilsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10772391 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10762391 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10319333 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163001000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-40-7
Summenformel C13H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.24
MDL-Nummer MFCD00002421
InChI-Schlüssel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC-Name 2-anilinobenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylanthranilic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182°C to 187°C
Farbe grau-grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14, 327
Merck Index 15, 7384
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Formelmasse 213.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Pulver