Learn More
N-Phenylanthranilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426907 500 g 500 Gramm
11406907 25 g 25 Gramm
11416907 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14340.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
DPC is a potent, non-specific blocker of Cl- channel and chloride-bicarbonate exchange. DPC also inhibits CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) ATPase activity. It is used to detect vanadium in steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DPC ist ein potenter, unspezifischer Blocker des Cl- Kanal- und Chlorid-Bikarbonat-Austausches. DPC hemmt auch die CFTR-Aktivität (Cystischer Fibrose-Transmembran-Regler) der ATPase. Es wird zur Erkennung von Vanadium in Stahl verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, DMSO (50 mg/ml), heißem Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-40-7
Summenformel C13H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.236
MDL-Nummer MFCD00002421
InChI-Schlüssel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC-Name 2-anilinobenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylanthranilic acid
Schmelzpunkt 185°C to 188°C
Menge 500 g
Beilstein 1456607
Merck Index 14,7273
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,DMSO (50mg/ml),hot alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 213.24
Reinheit (%) 99%