Learn More
N-Phenylbenzamidine, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30776441
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30776441 1 g 1 Gramm
30775204 100 g 100 Gramm
30770762 5 g 5 Gramm
30773252 25 g 25 Gramm
30767423 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30776441 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD146171g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylbenzamidine
CAS 1527-91-9
Summenformel C13H12N2
MDL-Nummer MFCD00019730
Menge 1 g
SMILES N=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
Reinheit (%) 96%