Learn More
N-Phenylbis-(trifluormethansulfonimid), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383216 25 g 25 Gramm
11363216 1 g 1 Gramm
11373216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12531.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357.241 g/mol
N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide) acts as a mild triflating reagent as well as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes. It is also employed as a reactant for the preparation of amphoteric alfa-boryl aldehydes. It plays an important role in the enantioselective synthesis of the core ring skeleton of leucosceptroids A-D and in steroselective sulfoxidation. Further, it is used in the enantioselective synthesis of beta-amino acids through the Mannich reaction. In addition to this, it is used in the preparation of sphingosine 1-phosphate-1 receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylbis(trifluormethanesulfonimid) fungiert als mildes Triflations-Reagenz sowie als transparentes starkes, elektronenabziehendes Dotiermittel des Typs p in Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Es wird auch als Reaktant für die Herstellung amphoterischer alfa-Borylaldehyde eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der enantioselektiven Synthese des Kernring-Skeletts von Leucoceptroiden A-D und bei der steroselektiven Sulfoxidation. Weiter wird es bei der enantioselektiven Synthese von Beta-Aminosäuren durch die Mannich-Reaktion eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Sphingosin-Phosphat 1-1-Rezeptor-Agonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37595-74-7
Summenformel C8H5F6NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 357.241
MDL-Nummer MFCD00000404
InChI-Schlüssel DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 25 g
Beilstein 1269141
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 357.25
Reinheit (%) 99%