Learn More
N-Phenylmethansulfonamid 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722222 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10722222 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 417640025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylmethanesulfonamide
Namenshinweis 98%
CAS 1197-22-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9NO2S
Strukturformel CH3SO2NHC6H5
MDL-Nummer MFCD00043782
Menge 2.5 g
Synonym methanesulfonamide, n-phenyl, methanesulfonanilide, methanesulfanilide, mesylaniline, n-mesylaniline, n-methylsulphonylaniline, n-phenyl-methanesulfonamide, methylsulfonyl phenylamine, mesylanilide, methylsulfonyl aniline
InChI-Schlüssel LBTPIFQNEKOAIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name N-phenylmethanesulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
PubChem CID 70970
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke