missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Phthaloylglycin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11458456
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458456 250 g 250 Gramm
11448456 50 g 50 Gramm
11438456 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11458456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15920.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4702-13-0 | C10H7NO4 | 205.169 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4702-13-0
Summenformel C10H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.169
MDL-Nummer MFCD00005900
InChI-Schlüssel WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phthaloylglycine, phthalimidoacetic acid, n-phthalylglycine, phthaloylglycine, n-carboxymethyl phthalimide, n,n-phthaloylglycine, n-phthalylglycin, 1,3-dioxo-2-isoindolineacetic acid, 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid
PubChem CID 20825
IUPAC-Name 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Phthaloylglycine
Schmelzpunkt 194°C to 198°C
Beilstein 184174
Menge 250 g
Formelmasse 205.17
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.