Learn More
N-Prop-2-ynylharnstoff, Thermo Scientific™
Catalog Number 10344382
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
5221-62-5
C4H6N2O
98.105
MFCD00052817
LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
2777182
Prop-2-inylharnstoff
C#CCNC(=O)N
5221-62-5
C4H6N2O
98.105
MFCD00052817
LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
2777182
Prop-2-inylharnstoff
C#CCNC(=O)N
Chemischer Name oder Material N-Prop-2-ynylurea
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel H2NC(O)NHCH2Cidentical toCH
Menge 1 g
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%