Learn More
N-Propyl-4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429482
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize':
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge missing translation for 'unitSize'
11429482 5000 g 5000 Gramm
11419482 250 g 250 Gramm
11409482 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11429482 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10180.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
n-Propyl4-hydroxybenzoat wird als antimikrobielles Konservierungsmittel in Pharmazeutika, Lebensmitteln, Kosmetika und Shampoos verwendet. Es wird häufig als Konservierungsmittel in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Badeprodukten verwendet. Außerdem wird es als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt. Sein Derivat, Natriumpropyl-p-hydroxybenzoat, wird als Anti-Pilz-Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Propylenglycol, Ethanol, Äther, Aceton, Methanol und Dimethylsulfoxid. Schwer löslich in Glycerin. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-13-3
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00002354
InChI-Schlüssel QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC-Name Propyl-4-hydroxybenzoat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 5000 g
Beilstein 1103245
Merck Index 14,7866
Löslichkeitsinformationen Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water.
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥99%