Learn More
N-Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446994 100 g 100 Gramm
11456994 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446994 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21468.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-65-1 | C9H12 | 120.20 g/mol
n-Propylbenzene is used to prepare benzoic acid. It is employed as a solvent for gas chromatography. It is also used as a solvent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Propylbenzol wird zur Herstellung von Benzoesäure verwendet. Es wird als Lösungsmittel bei der Gaschromatographie eingesetzt. Es wird außerdem als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet. Außerdem wird es in Brennstoffen und Brennstoffzusätzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Aceton, Benzol und Petrolether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-65-1
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.20
MDL-Nummer MFCD00009377
InChI-Schlüssel ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylbenzene, 1-phenylpropane, phenylpropane, benzene, propyl, 1-propylbenzene, isocumene, n-propyl benzene, propyl-benzene, unii-0wr86zhg2z, propylbenzene, n
PubChem CID 7668
ChEBI CHEBI:42630
IUPAC-Name Propylbenzol
SMILES CCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propylbenzene
Schmelzpunkt °C to 100°C
Dichte 0.862
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Brechungsindex 1.491
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1903006
Merck Index 14,7844
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and petroleum ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit