Learn More
N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl]-L-Alanin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 148°C to 153°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Infrarotspektrum | Echt |
Summenformel | C15H21NO4 |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-¢(S)-(+)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl!-L-alanine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only