Learn More
N-Succinimidyl-3-maleimidobenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042123
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15404019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61410.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein heterobifunktionales Kupplungsreagenz, das für die Bildung von Enzym-Immunkonjugaten nützlich ist
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate is useful for forming enzyme immunoconjugates. It has a 9.9 Angstrom spacer arm. Heterobifunctional crosslinking reagent reactive toward primary amine and sulfhydryl. Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoat ist nützlich für die Bildung von Enzym-Immunkonjugaten. Hat einen Abstandshalter von 9.9 Angstrom. Heterobifunktionelles Vernetzungsreagenz, das gegenüber primärem Amin und Sulfhydryl reagiert. Nützlich für die Vorbereitung von Enzym-Immunkonjugaten und Hapten-Trägermolekülkonjugaten.
Löslichkeit
Löslich in DMF oder Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58626-38-3
Summenformel C15H10N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 314.253
MDL-Nummer MFCD00005514
InChI-Schlüssel LLXVXPPXELIDGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-maleimidobenzoic acid n-hydroxysuccinimide ester, n-succinimidyl 3-maleimidobenzoate, 3-maleimidobenzoyl n-hydroxysuccinimide, 1-3-2,5-dioxopyrrolidinyl oxy carbonyl phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, m-maleimidobenzoyl-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzoate, 3-n-maleimidobenzoic acid n-succinimidyl ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzoate, ambotzpeg2090
PubChem CID 93861
IUPAC-Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzoat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2=CC(=CC=C2)N3C(=O)C=CC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 1505254
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF or ethyl acetate.
Formelmasse 314.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver