Learn More
N-tert-butyltrimethylsilylamine, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31104954
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31104954 5 g
31106971 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31104954 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1457565g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-butyltrimethylsilylamine
CAS 5577-67-3
Summenformel C7H19NSi
MDL-Nummer MFCD00054891
Menge 5 g
SMILES C[Si](NC(C)(C)C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 145.32
Reinheit (%) 95%