Learn More
N-tert-butyltrimethylsilylamine, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-tert-butyltrimethylsilylamine |
| CAS | 5577-67-3 |
| Summenformel | C7H19NSi |
| MDL-Nummer | MFCD00054891 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | C[Si](NC(C)(C)C)(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.32 |
| Reinheit (%) | 95% |