Learn More
N-(Trimethylsilyl)dimethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407877
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11407877 10 g -
11417877 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11407877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16550.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2083-91-2 | C5H15NSi | 117.27 g/mol
N,N-Dimethyltrimethylsilylamine was used in the synthesis of phosphoramidite. It was also employed as a reagent in the preparation of iminium salts and amides as well as for the silylation of polymers. A combination of N-(trimethylsilyl)dimethylamine and MeI was also effective to give p-methylbenzoic acid with a 85% yield based on 90% conversion from the corresponding Me ester. DETA has been treated with N-(trimethylsilyl)-dimethylamine to yield mono-, di- and tri- silylated derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyltrimethylsilylamin wurde zur Synthese von Phosphoramidit verwendet. Es wurde auch als Reagenz bei der Herstellung von Iminiumsalzen und -amiden sowie für die Silylierung von Polymeren eingesetzt. Eine Kombination aus N-(Trimethylsilyl)dimethylamin und Mel war auch effektiv, zur Synthese von p-Methylbenzoesäure mit einer 85%igen Ausbeute basierend auf der Umwandlung von 90 % der entsprechenden Me-Ester. DETA wurde mit N-(Trimethylsilyl)-Dimethylamin behandelt, um mono-, di- und trisilylierte Derivate zu bilden
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2083-91-2
Summenformel C5H15NSi
Molekulargewicht (g/mol) 117.27
MDL-Nummer MFCD00008297
InChI-Schlüssel KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
PubChem CID 74965
IUPAC-Name N-Methyl-N-Trimethylsilylmethanamin
SMILES CN(C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 86°C to 87°C
Chemischer Name oder Material N-(Trimethylsilyl)dimethylamine
Menge 10 g
Strukturformel (CH3)3SiN(CH3)2
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1731861
Flammpunkt −19°C (−3°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 117.27
Reinheit (%) 95%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.397
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.732