Learn More
N-(Triphenylmethyl)-4-Imidazolcarboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde |
| CAS | 33016-47-6 |
| Summenformel | C23H18N2O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Triphenylmethyl-1H-imidazol-4-yl)carboxaldehyde, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Triphenylmethylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-4-formyl-1H-imidazole, 1-Trityl-4-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-(N-Triphenylmethyl)imidazolecarboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H18N2O/c26-17-22-16-25(18-24-22)23(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H |
| SMILES | O=Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 1-Tritylimidazol-4-Carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.4 |
| Formelmasse | 338.1419 |