Learn More
Nomega-Nitro-L-Argininmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055155
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15468436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63666.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51298-62-5
Summenformel C7H16ClN5O4
Molekulargewicht (g/mol) 269.69
MDL-Nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI-Schlüssel QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC-Name Methyl (2S)-2 -amino-5[[amino(nitramido)methyliden]amino]pentanoathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Farbe Weiß
Beilstein 3744166
Menge 5 g
Formelmasse 269.69
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver