Learn More
N-Z-Ethanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10666630
Marke: Thermo Scientific Acros 433950050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 77987-49-6 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77987-49-6
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00191060
InChI-Schlüssel SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl n-2-hydroxyethyl carbamate, z-glycinol, benzyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-z-ethanolamine, 2-cbz-amino-1-ethanol, benzyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-z-amino ethanol, n-2-hydroxyethyl phenylmethoxy carboxamide, n-2-hydroxyethyl carbamic acid benzyl ester
PubChem CID 280458
IUPAC-Name benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
SMILES OCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Z-Ethanolamine
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Siedepunkt 170°C (0.5 Torr)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Z-Ethanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.