Learn More
N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10749793 1 g 1 Gramm
10442633 250 mg 250 Milligramm
10651226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10749793 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB13402DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 119-63-1
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.208
InChI-Schlüssel QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
IUPAC-Name N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamid
SMILES CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) Tech..
Güte Technisch