Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10180892 1 g 1 Gramm
10233622 10 g 10 Gramm
11366965 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10180892 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00674DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-19-0
Summenformel C10H7F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.173
MDL-Nummer MFCD00204174
InChI-Schlüssel RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
PubChem CID 2736739
IUPAC-Name N-[4-Cyano-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.17
Reinheit (%) 95%