Learn More
N1-(5-Oxo-5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10590922 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10590922 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. NRB00998EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
CAS 88611-67-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H13NO2
MDL-Nummer MFCD00099461
Menge 10 g
Synonym n-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, n1-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, 6-acetamido-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, n-5-oxo-7,8-dihydro-6h-naphthalen-2-yl acetamide, acetamide,n-5,6,7,8-tetrahydro-5-oxo-2-naphthalenyl, acmc-20lbzu, 6-acetamido-tetralone, pubchem17583, 6-acetamido-1-tetralone, maybridge1_005781
InChI-Schlüssel WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
IUPAC-Name N-(5-Oxo-7,8-dihydro-6H-naphthalen-2-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
PubChem CID 2780190
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%