Learn More
N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30795878
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30795878 10 g
30787524 5 g
30789715 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30795878 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1075710g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Chemischer Name oder Material N1-((Ethylimino)methylene)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine
CAS 1892-57-5
Summenformel C8H17N3
MDL-Nummer MFCD00044916
Menge 10 g
SMILES CN(C)CCCN=C=NCC
Molekulargewicht (g/mol) 155.24
Reinheit (%) 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.