Learn More
N1-Methylethane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N1-Methylethane-1,2-diamine |
| CAS | 109-81-9 |
| Summenformel | C3H10N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00008165 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | NCCNC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |
| Reinheit (%) | 97% |